missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MCT1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 20139-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SLC16A1 is a monocarboxylate transporter (MCT1) that mediates the movement of lactate and pyruvate across cell membranes. Import and export of these substrates by tissues such as erythrocytes, muscle, intestine, and kidney are ascribed largely to the action of a proton-coupled MCT.Spezifikation
| MCT1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SLC16A1 | |
| MCT, MCT 1, MCT1, Monocarboxylate transporter 1, SLC16A1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 6566 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.29 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| P53985 | |
| SLC16A1 | |
| MCT1 Fusion Protein Ag14098 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur