Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur réfrigéré empilable MaxQ™ 6000, numérique, 240 V
Économisez un espace précieux en laboratoire avec nos agitateurs empilables. Ces agitateurs combinent l’agitation orbitale et l’incubation générale pour plus de polyvalence.
Marque: Thermo Scientific™ SHKE6000-1CE
10317.04 EUR valable jusqu'au 2025-12-20
Utilisez le code promo "24121" pour bénéficier de cette offre.
Afficher plus de versions de ce produit
Description
Les agitateurs Thermo Scientific MaxQ 6000 allient stockage des échantillons, agitation orbitale et commandes numériques intuitives faciles à utiliser.
Les agitateurs-incubateurs et agitateurs réfrigérés empilables Thermo Scientific MaxQ 6000 présentent un faible encombrement au sol grâce au double empilage. Le jeu d'adaptateurs (vendu séparément) pour empiler deux plateaux de 18 x 18' et doubler la capacité d'empilage.
- Les unités empilables acceptent les flacons d’un volume allant jusqu’à 6 L
- Deux tablettes réglables en hauteur multiplient les possibilités de rangement
- Deux plages de températures au choix conviennent aux applications de biologie moléculaire, d’expression des protéines et de purification des plasmides
- Il existe deux types de modèles : thermostatés et réfrigérés
- Surveillez et contrôlez avec précision la température de la chambre sur toute la plage de températures, grâce au régulateur PID (d’une précision de ± 0,1°C à 37°C).
- Un thermostat de surchauffe indépendant renforce la sécurité du dispositif en contrôlant le chauffage en cas de défaillance du thermostat principal
- Moteur CC sans balais à semi-conducteurs, contrôle de vitesse variable de 15 à 500 tr/min.
- Fonctionnement en continu ou programmable de 0,1 heure à 999 heures ou de 0,1 minute à 999 minutes
- La vitesse, la durée du programme et la température de fonctionnement s’affichent simultanément sur trois écrans LCD distincts, ce qui limite le risque d’erreur lors de la saisie des paramètres de fonctionnement
- Le temps affiché augmente en fonctionnement en continu et diminue pendant les cycles temporisés
- Des alertes visuelles et sonores avertissent l’utilisateur des écarts de température ; le chauffage s’arrête lorsque l’écart de température est de ± 1°C par rapport à la valeur de consigne
- L’agitateur s’arrête et déclenche des alarmes visuelles et sonores si l’appareil fonctionne à ± 10 % de la vitesse programmée, empêchant l’agitateur de se déplacer
- La fonction de démarrage progressif évite les démarrages et arrêts brusques
- Il est possible d’étalonner la vitesse grâce au tachymètre numérique portatif, pour la vérification de cette dernière ou la normalisation des protocoles.
- Un système de verrouillage interrompt l’agitation lorsque la porte est ouverte
- Le détecteur de balourd arrête le mouvement de la plateforme en cas de vibrations excessives
- En cas de coupure de courant, les paramètres sont conservés et l’appareil redémarre automatiquement une fois l’alimentation rétablie
- L’interface RS-232 permet un suivi à distance de la vitesse, de la durée et de la température
- Les échantillons sont visibles grâce à une large fenêtre et à l’éclairage interne au xénon, ce qui minimise les ouvertures de la porte de la chambre
- La porte peut se fixer à gauche ou à droite pour s’adapter à votre laboratoire
- La plateforme 18 × 18″ peut être à deux niveaux dans la chambre pour doubler la capacité d’agitation
- La chambre en acier inoxydable résistant à la corrosion accepte toute une série de plateformes universelles et dédiées de 18 × 18″ (46 × 46 cm)
- L’enceinte extérieure est en acier laminé à froid avec revêtement par pulvérisation
- La prise électrique située à l’intérieur de la chambre permet d’alimenter et de faire fonctionner en toute sécurité, agitateurs, mélangeurs et agitateurs rotatifs
Dimensions hors tout
- Dimensions de la plateforme : 18 × 18″ (45,7 × 45,7 cm)
- Dimensions générales (L × l × H) : 33 × 27 × 40,5″ (83,9 × 69,6 × 102,9 cm)
Informations de commande :
Pour un système complet, commandez des plateformes et des pinces (vendues séparément)
Inclut :
- Deux tablettes perforées réglables en hauteur en acier inoxydable.
Matériel nécessaire :
- Plateforme universelle (sans pinces), ou
- Plateforme dédiée (avec des pinces préinstallées)
Recommandé dans les cas suivants :
- Suspensions bactériennes
- Hybridations
- Études de solubilité
- Tests de diagnostic
- Procédures d’extraction
- Procédures de lavage
- Mélanges généraux
- Expression de protéines
- Coloration et décoloration
- Purification des plasmides

Spécification
1,9 cm (0,75 in) | |
15 à 500 tr/min, ±1 tr/min | |
240 V | |
1 100 W | |
Agitateur | |
UL, cUL, CE | |
± 0,1°C | |
Plateforme en acier inoxydable | |
102,9 cm | |
18 in | |
45,7 cm | |
69,9 cm | |
330 lb | |
Numérique | |
Agitateur-incubateur empilable MaxQ 6000 | |
Fonctionnement en continu ou réglable de 0,1 minute à 999 heures |
15,9 kg | |
240 V, 50/60 Hz | |
Température ambiante de 10°C à 80°C | |
4,5 A | |
35 lb | |
50°F à 140°F | |
50/60 Hz | |
40,5 in | |
33 in | |
83,8 cm | |
27,5 in | |
45,7 cm | |
150 kg | |
Agitateur-incubateur orbital empilable de petite capacité | |
CC sans balai | |
No |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.