missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Tubes Matrix™ de 1.0 ml avec bouchon vissé et fond en V dans portoir verrouillable à code-barres, ambré / rouge
GREENER_CHOICE

Code produit. 15583694
Click to view available options
Type de produit:
Bouchon vissé avec patch blanc
Tube à bouchon vissé
Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D
Couleur:
Ambré
Transparent
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Incolore
Jaune
Rouge
Vert
Violet
s/o
Fit for Purpose:
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
480 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15583694

Marque: Thermo Scientific™ 3741BR

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Bénéficiez d’une traçabilité parfaite des échantillons à faibles températures, y compris dans l’azote liquide en phase vapeur, avec ces tubes à bouchon vissé Thermo Scientific™ Matrix™ 1.0 ml dans racks verrouillables à codes-barres.

Stockez vos échantillons à basse température en toute sécurité, y compris l’azote liquide en phase vapeur, avec ces tubes à bouchon vissé Thermo Scientific™ Matrix™ de 1.0 ml dans des racks verrouillables à codes-barres. Les tubes sont moulés à partir de résines de qualité médicale et disposent d’un code-barres 2D permanent à haut contraste. Ces tubes sont conditionnés dans nos racks verrouillables à codes-barres dotés d’un code-barres linéaire, d’un code-barres 2D et d’une identification de rack lisible à l’œil nu sur trois faces du rack. À utiliser en association avec les lecteurs de codes-barres, arrayers et équipement de bouchage Thermo Scientific. Les tubes à bouchon vissé 2 D répondent à différents besoins de stockage manuel et automatisé à long terme ; Les racks à codes-barres facilitent également le suivi du rack.

Protection fiable des échantillons

  • Les tubes sont en PP vierge de qualité médicale classe VI.
  • Les bouchons vissés sont dotés d’un joint en silicone souple qui se conforme aux surfaces de contact pour assurer la préservation des échantillons.
  • Les racks sont construits en ABS robuste pour protéger les tubes en cas de chute.
  • Les tubes à bouchon vissé sont compatibles avec un stockage jusqu’à -196°C.

Suivi sécurisé

  • Le code-barres 2D permanent et unique est gravé au laser sur le fond de chaque tube.
  • Les racks sont dotés d’un code-barres linéaire, d’une identification lisible par l’homme et d’un code-barres 2D pour le suivi final de l’échantillon.
  • Le code-barres 2D sur les tubes permet de numériser et de décoder tous les tubes à la fois sans les enlever du rack, et d’associer des données à chaque tube.
  • Le tube et le rack sont compatibles avec les lecteurs Thermo Scientific™ VisionMate™.

Format de stockage supérieur

  • Les portoirs verrouillables au format ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes manuelles multicanaux ou les équipements de traitement de liquides automatisés.
  • Plusieurs options de bouchage / débouchage disponibles pour manipuler un seul tube, 8 tubes ou 96 tubes à la fois
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Couleur Transparent
Type de produit Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D
Couleur de bouchon Incolore
Autoclavable Non
Capacité (métrique) 1 mL
Forme du fond Fond en V
Matériau PP vierge de qualité médicale classe VI
Conditionnement 5 Latch Racks of 96 Tubes
Code-barres Code-barres pour tube : Datamatrix 12x12 non exclusif avec correction d’erreurs ECC200 intégrée ; code-barres de portoir : Datamatrix 2D ; Code EAN 128 linéaire ; Lisible à l’œil nu
Gamme de produits Matrix
Stérilité Stérile
Bouchon inclus Oui
Matériau du bouchon Polypropylène vierge de qualité médicale classe VI avec joint torique en silicone vierge de qualité médicale classe VI
Capacité (impériale) 0,0338 fl oz.
Fit for Purpose Stérile et prêt pour la PCR
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis