missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Manifold Pressure Difference Test Set for Lyovapor™

Artikelnummer. 30130647 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4,5 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30130647 4,5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30130647 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11080770
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The Lyovapor™ sensors accurately track temperature and/or pressure throughout the freeze-drying process, ensuring optimized operations and facilitating accurate endpoint determination using capacitive, Pirani pressure gauges, and sample temperature probes.

  • Determine endpoint completion in a manifold configuration

Spezifikation

Typ Benchtop Freeze Dryer
Kapazität (metrisch) 4,5 l
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) Ambient to -105°C
Material Stainless Steel
Steckertyp North America
Spannung 220/240 V
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.