missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lithiumchlorid, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™

Catalog No. 15683180 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
15683180 100 g 100 Gramm
15613190 5 g 5 Gramm
15603190 500 g 500 Gramm
15693180 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15683180 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 310468100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ACS-Reagenz,≥99 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7447-41-8
Summenformel ClLi
Molekulargewicht (g/mol) 42.39
MDL-Nummer MFCD00011078
InChI-Schlüssel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Lithiumchlorid, Lithiumchlorid LiCl, Chlorlithium, Chlorku Litu Polnisch, Luthiumchlorid, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC-Name Lithium;chlorid
SMILES [Li+].[Cl-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lithiumchlorid
Menge 100 g
Strukturformel LiCl
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 42.39 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lithium chloride
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.