missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Anza™ 10-Pack Starter Kit

Catalog No. 15441933
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
15441933 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Catalog No. 15441933 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. IVGN3006

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Beinhaltet

Anza™ 11 EcoRI, Anza™ 5 BamHI, Anza™ 1 NotI, Anza™ 16 HindIII, Anza™ 12 XbaI, Anza™ 3 BcuI, Anza™ 8 XhoI, Anza™ 10 DpnI, Anza™ 19 BglII, Anza™ 26 Eco32I, Anza™ T4 DNA-Ligase Master Mix, Anz

Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.

Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.
  • Ein Puffer für alle Restriktionsenzyme
  • Ein Verdauungsprotokoll für alle DNA-Substrate
  • Vollständiger Verdau in 15 min
  • Enthält 10 gängige Restriktionsenzyme
  • Komplett mit Anza T4 DNA-Ligase Master Mix und Anza Alkaline-Phosphatase

Zertifizierungen

CoA

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Je 20 µl Anza 11 EcoRI, Anza 5 BamHI, Anza 1 NotI, Anza 16 HindIII, Anza 12 XbaI
Je 20 µl Anza 3 BcuI, Anza 8 XhoI, Anza 10 DpnI, Anza 19 BglII, Anza 26 Eco32I
100 µl Anza T4 DNA-Ligase Master Mix
20 µl Anza Alkalin-Phosphatase
500 µl Anza Puffer (10x)
500 µl Anza Red Puffer (10x)

Bei -5 bis -30°C lagern.
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Methylierungsempfindlichkeit Die Methylierungsempfindlichkeiten variieren je nach Enzym.
Enzym HindIII, NotI, Alkalin-Phosphatase, XhoI, BcuI, XbaI, DpnI, T4 DNA-Ligase, Eco32I, BamHI, BglII, EcoRI
Kompatibler Puffer Anza™ 10x Red Puffer, Anza™ 10x Puffer
Typ IIS RE Nein
Menge 1 Kit
Produkttyp Starter-Kit
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen
Produktlinie Anza

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.