missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Attune™ NxT Durchflusszytometer, blau/violett

Beschreibung
Das anwenderfreundliche Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung dient zum Bestimmen von Zellgröße und Granularität und zur Fluoreszenzexpression markierter Antikörper, Proteine und funktioneller Reagenzien. Das innovative Design ermöglicht präzise Ergebnisse und eine bis zu 10x schnellere Datenerfassung als bei anderen Durchflusszytometern. Eine langwierige Probenvorbereitung entfällt, und das Gerät beschleunigt die Dateianalyse, ermöglicht die Verarbeitung kleiner oder eingeschränkter Proben und führt durch minimierte Messvariabilität zu einer besseren Auflösung von Populationen. Für Immunphänotypisierung und Signalwegstudien, Zellzyklusanalysen, das Erkennen seltener Ereignisse, Stammzellanalysen, Krebs- und Apoptosestudien sowie mikrobiologische Assays ist dies die ideale Wahl.
Mit dem Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung erhalten Sie:
Eine flexible Plattform für hochempfindliche und präzise Messungen von Zellgröße und Granularität und für die Fluoreszenzdetektion
Hochmoderne Optik mit verlässlicher und langer Nutzungsdauer
Akustische Fokussierung für hochpräzise Daten
Eine intuitive Software mit leicht verständlicher Benutzeroberfläche
Verbesserte Arbeitsabläufe für eine beschleunigte Probenvorbereitung vor der Analyse
Schnellere Datenanalyse, die zu reduzierten Erfassungszeiten führt
Flexibles Design, das sich ändernden Anforderungen, Budgets oder Laboranforderungen gerecht wird
Das modulare Design des Instruments passt die gängigsten Fluorophore und fluoreszierenden Proteine an, die in der Durchflusszytometrie verwendet werden, und ermöglicht so die Ausrichtung an frühere experimentelle Ergebnisse und die Anpassung an zukünftige Anforderungen durch einfache Upgrades. Dank kleiner Stellfläche erfordert das Gerät nur wenig Platz auf dem Labortisch und kann sogar in einer Zellkultur-Werkbank genutzt werden.
Akustische Fokussierung verbessert die Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Durchflusszytometern
Herkömmliche Durchflusszytometer benötigen ein großes Flüssigkeitsvolumen, um Zellen vor der Analyse zu fokussieren. Die dafür erforderliche Probenvorbereitung erhöht das Fehlerrisiko durch entstehende Artefakte. Mit dem Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung können Blutproben unbehandelt mit dem Blutzellen-Assay ohne Waschen und Lyse analysiert werden. Das Gerät bietet zudem Flexibilität bei der Probenkonzentration, die analysiert werden kann.
Vorteile der akustischen Fokussierung:
Eliminierung von Konzentrationsschritten
Wirksame Reduzierung der Hintergrundfluoreszenz durch einfachen Verdünnungsschritt, wodurch das Waschen der Fluoreszenzproben vor der Analyse entfällt
Assays ohne Lyse und Waschen
Analyse von Proben mit niedriger Zellanzahl, einschließlich Liquor, Stammzellen, murines Knochenmark, murines Blut und Feinnadelpunktate
Erfassung eines hohen Probenvolumens in kürzester Zeit
Erfahren Sie mehr über das Attune NxT Zytometer und sehen Sie alle verfügbare Konfigurationen >
Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise der akustischen Fokussierung >
Mit dem Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung erhalten Sie:
Flexibles Design, das sich ändernden Anforderungen, Budgets oder Laboranforderungen gerecht wird
Das modulare Design des Instruments passt die gängigsten Fluorophore und fluoreszierenden Proteine an, die in der Durchflusszytometrie verwendet werden, und ermöglicht so die Ausrichtung an frühere experimentelle Ergebnisse und die Anpassung an zukünftige Anforderungen durch einfache Upgrades. Dank kleiner Stellfläche erfordert das Gerät nur wenig Platz auf dem Labortisch und kann sogar in einer Zellkultur-Werkbank genutzt werden.
Akustische Fokussierung verbessert die Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Durchflusszytometern
Herkömmliche Durchflusszytometer benötigen ein großes Flüssigkeitsvolumen, um Zellen vor der Analyse zu fokussieren. Die dafür erforderliche Probenvorbereitung erhöht das Fehlerrisiko durch entstehende Artefakte. Mit dem Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung können Blutproben unbehandelt mit dem Blutzellen-Assay ohne Waschen und Lyse analysiert werden. Das Gerät bietet zudem Flexibilität bei der Probenkonzentration, die analysiert werden kann.
Vorteile der akustischen Fokussierung:
Erfahren Sie mehr über das Attune NxT Zytometer und sehen Sie alle verfügbare Konfigurationen >
Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise der akustischen Fokussierung >
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • Attune NxT Durchflusszytometer • Minitower Windows 10 64-Bit-Computer mit Attune Cytometric Software • Netzkabel mit Adaptern • USB-Kabel • Attune Abschaltlösung • Attune Waschlösung • Attune Fokussierflüssigkeit • Attune NxT Durchflusszellen-Reinigungslösung • Attune Performance Tracking Beads • Kurzanleitung |
| Format | Röhrchen |
| Laserfunktionen | Blauer Anregungslaser (488 nm), violetter Anregungslaser (405 nm) |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Produktlinie | Attune |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Menge | je 1 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?