missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Advanced DMEM/F-12
GREENER_CHOICE

Catalog No. 11550446
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
10 x 500 mL
Packungsgröße:
10 PCS
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
11550446 10 x 500 mL 10 PCS
11540446 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Catalog No. 11550446 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 12634028

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Benötigt

Supplementierung

Wird als Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet. Gibco™ Advanced DMEM/F-12 wird in Zellkulturanwendungen verwendet.

  • Enthält 4-mal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen als das ursprüngliche Eagle's Minimal Essential Medium
  • Ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, in der Regel mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS), erforderlich
  • DMEM nutzt einen Natriumbikarbonatpuffer (3,7 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10 %ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
  • Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, nicht proliferierende und ausdifferenzierte Nabelschnurzellen (HUVEC) sowie Zellen der glatten Muskulatur und Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12.

Bestellinformation

Versandbedingung: Raumtemperatur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zelllinie MRC-5, SP2, Vero, WI-38 und Jurkat
Klassifikation Tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12
Serum Level Reduziertes Serum
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven Hoher Glukosegehalt, Phenolrot, Natriumpyruvat, Nicht essenzielle Aminosäuren (NEAA)
Ohne Additive Kein Glutamin, Keine HEPES
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 10 x 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl benzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl benzoate

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.