Learn More
Thermo Scientific™ PCR Tubes and Plates
Catalog No. 10792742 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Farblos
Naturfarben
Verschlusstyp:
Flach
Kuppelform
Volumen (metrisch):
0,2 ml
Produkttyp:
Platten
Tubes
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Farbe Verschlusstyp Volumen (metrisch) Produkttyp unitSize
10792742 Naturfarben Kuppelform 0,2 ml Tubes -
15232179 Farblos Flach 0,2 ml Platten 100 Stück
15272179 Farblos Flach 0,2 ml Platten -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10792742 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3414
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Thermo Scientific Molecular BioProducts PCR-Röhrchen und -Platten sind aus 100 % reinem Polypropylen gefertigt.
Führen Sie Anwendungen effizient durch mit den Thermo Scientific™ PCR-Röhrchen und -Platten aus 100 % reinem Polypropylen.
Die Röhrchen besitzen eine dünne Wandung für die optimale Wärmeübertragung und sicher abschließende Deckel, um die Verdunstung zu minimieren. Die Platten besitzen erhöhte Well-Ränder, um einen einheitlichen Verschluss zu gewährleisten.
  • Die PurePak™ Verpackung verringert Kontaminationen, da die PCR-Röhrchen in 10 gesonderten PurePaks aufgeteilt sind.
  • Zertifiziert RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei
  • Durchsichtig, nicht steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Volumen (metrisch) 0,2 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Verschlusstyp Kuppelform
Closure Included Yes
Produkttyp Tubes
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.