Learn More
Miele Professional Large-Chamber Lab Washer PLW 8617 EL/S TH RT
Electrically and steam heated lab washer with single-door, pre-heating tank, and recycling tank.
Marque:  Miele Professional 11174910
Code produit. 30130340
  • 64815.00€ / 1 unité
Il en reste null
Expédition estimée: 24-06-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Capacity/cycle e.g. 216 laboratory bottles, 588 vials or 294 pipettes
  • Short cycle times thanks to pre-heated demineralized water
  • Environmentally friendly thanks to recycling tank
  • Flexible and simple - modular load carriers and EasyLoad system
  • Efficient - strong pump power with the variable-speed pump
  • Up to 60% less water consumption based on the load
  • Reliable results - spray arm monitoring and conductivity meter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Écran tactile couleur
Laveur de verrerie de laboratoire
Gris
Electrical Heating, Steam Heating, Single Door, Pre-heating Tank, Recycling Tank
990 mm
1150 mm
3N AC 400 V 50 Hz
Acier inoxydable
351 L
Laboratory Glassware Reprocessing
39 in.
1670 mm
412 kg
400 V
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis