missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Lingettes pures W4, 5 paquets x 100 échantillons blancs
Tous les produits Kimberly-Clark Professional ProduitsDescription
- 5 paquets x 100 essuie-tout (500 au total)
- Feuilles de papier à faible papier, 100 % Polypropylène
- Parfait pour les industries pharmaceutiques, de biotechnologie de haute technologie, de dispositifs médicaux et de transformation des aliments
- Étude de cas ISO Ambients de salle blanche de classe 4 ou supérieure
- Résistant aux acides, aux bases et aux solvants
Spécification
Spécification
| Type de produit | Essuyeur pour salle blanche |
| Longueur (impériale) | 12,59 in |
| Longueur (métrique) | 32.7 cm |
| Largeur (impériale) | 12,59 in |
| Largeur (métrique) | 32.7 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 30,4 x 30,4 cm |
| Quantité d’emballage | 100 fiche(s) x 5 sachets (500 au total) |
| Stérilité | Non stérile |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?