missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIF5C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Catalog No. 16824455 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
16824455 20 μL 20 Mikroliter
16814455 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 16824455 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 258971AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Kinesins are a superfamily of microtubule-associated motor proteins involved in a variety of cellular processes including membranous organelle transport and cell division. Kinesin has been found in a variety of organisms and cell types and is subject to spatial and temporal regulation. These proteins have a modular structure including a conserved motor domain of approximately 350 amino acids, which is responsible for microtubule binding and ATP hydrolysis. In addition to the motor domain, subfamily members share common domain organization, exhibit sequence similarity, motility properties, and cellular functions outside of the motor domai. There are currently three known Kinesin 5 family members denoted as A, B, and C. Kinesin 5A and kinesin 5C appear to be exclusively neuronal, whereas kinesin 5B appears to be ubiquitous in its expression.

Spezifikation

Antigen KIF5C
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.79 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen KIF5C
Gen-Zugriffsnummer O60282, P28738, P56536
Gen-Alias KIAA0531, KIF5C, kinesin family member 5C, Kinesin heavy chain isoform 5C, KINN, NKHC, NKHC 2, NKHC2
Gensymbole Kif5c
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen KIF5C Fusion Protein Ag23163
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 16574, 311024, 3800
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.