missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorid-Standard für Ionenchromatographie, SPEX CertiPrep™

Catalog No. 10316032 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
125 mL
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Verpackung unitSize
10316032 125 mL Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 125 Milliliter
11465918 500 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 125 Milliliter
10335982 500 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10316032 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. ASCL91Y

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
Cl-100 μg/ml

Zertifizierungen

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-konform

Chemische Identifikatoren

CAS 12125-02-9 , 7732-18-5
Summenformel ClH4N
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
MDL-Nummer MFCD00011420
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
IUPAC-Name Aminhydrochlorid
SMILES N.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chloride Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Verfahren Ion Chromatography
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standard Solution
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix Water
Menge 125 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 mg/l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Produkt nur für den Laborgebrauch

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.