missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miele Professional™ Insert

Insert pour un chargement optimal des flacons à col large, etc.

Marque:  Miele Professional™ 3808320

Code produit. 13111514

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00€
    182.58€ / 1 pièce
    Économisez 46.42€
    20% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 13-01-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Équipé de 26 petits crochets à ressort x 105 mm de hauteur
  • La distance entre les crochets à ressort est d’environ 60 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Insert, moitié
Flacons, cylindre gradué, flacons, etc.
116 mm
1 de chaque
E 106/1
410 mm
195 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis