Learn More
Cytiva illustra™ GFX™ PCR DNS- und Gelbandenaufreinigungs-Kit
Catalog No. 10536295 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Aufreinigungen
250 Aufreinigungen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
250 Reaktionen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10536295
Marke: Cytiva 28903470
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
GFX-Säulen, Entnahmeröhrchen, farbmarkierte Flaschen mit Bindungspuffer, Waschpuffer, zwei Elutionspuffern: Tris-HCl und steriles Wasser
Für das Aufreinigen und Aufkonzentrieren von PCR-Produkten oder DNA-Fragmenten mit einer Größe von 50 bp bis 10 kb. Das Cytiva Life Sciences™ illustra™ GFX™ PCR-DNA- und Gelbandenaufreinigungskit kann zur Aufreinigung von DNA aus Reaktionsvolumen von bis zu 100 μl oder aus Agarosegelschnitten von bis zu 900 mg verwendet werden.
Typische Rückgewinnungsrate reicht von 60 bis 80 % fbei DNA-Fragmenten aus Agarose-Gelen bis hin zu 95 % bei PCR-Produkten aus Lösungen.
  • Schnelle und einfache Aufreinigungsmethode, die weniger als 10 Minuten dauert
  • Flexibles Elutionsvolumen von 10 bis 50 μl für unterschiedliche DNA-Konzentrationen
  • Verbesserte Säulenbauweise mit erhöhtem Maximalvolumen von bis zu 800 μl Flüssigkeit (950 μl ohne Deckel)
  • Die DNA ist von hoher Reinheit (bis zu 99.5 %) und kann sofort verwendet werden, etwa zur Sequenzierung, Markierung und Klonierung sowie für PCR und Restriktionsenzymverdau
  • Dem Elutionspuffer kann ein visueller Farbindikator zugegeben werden, um einen optimalen pH-Wert für maximale DNA-Bindung und Rückgewinnung einstellen zu können
  • Das Kit kombiniert einen vielseitig einsetzbaren chaotropen Puffer mit einer Glasfasermatrix in einer Spinsäule zur Aufreinigung von DNA sowohl aus Lösungen als auch aus Agarose-Gelen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Entwickelt für die schnelle Aufreinigung und Konzentration von PCR-Produkten oder DNA-Fragmenten von 50 bp bis 10 kb. Dieses Kit kann zur Reinigung von DNA aus Reaktionsvolumen von bis zu 100 μl oder Agarose-Gelscheiben von bis zu 900 mg verwendet werden.
Probentyp Agarose-Gelfolie, DNA-Lösungen, Enzymreaktionen, PCR-Gemische
Zusammensetzung Tris HCl und steriles Wasser
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung und Aufkonzentrierung von DNA-Fragmenten (50 bp bis 10 kb) aus PCR-Gemischen, DNA enthaltenden Agarose-Gelbanden, enzymbasierten DNA-Modifikationen und Restriktionsverdau
Enthält GFX™-Säulen, Probenröhrchen, farbmarkierte Flaschen mit Bindungspuffer, Waschpuffer, zwei Elutionspuffern
Anzahl Reaktionen 100 Aufreinigungen
Produkttyp Illustra GFX PCR DNA und Gel Band Aufreinigungsset
Probenvolumen 50 bp bis 10 kb
Ertrag PCR 10 μl Elutionsvolumen – 65 %, PCR 50 μl Elutionsvolumen – 82 %, 300 mg Agarose 10 μl Elutionsvolumen – 57 %, 300 mg Agarose 50 μl Elutionsvolumen – 91 %
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: thiocyanic acid salts
  • UNKNOWN ACUTE-5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 5% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt