missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgG(H+L) Goat anti-Rabbit, HRP, Secondary Antibody, Proteintech

Catalog No. 17600307 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
17600307 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 17600307 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. SA0000121ML

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat anti-Rabbit Affinipure Secondary Antibody

Spezifikation

Antigen IgG(H+L)
Anwendungen ELISA, Western Blot
Konjugat HRP
Zusammensetzung 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Wirtsspezies Goat
Reinigungsverfahren The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Menge 1 mL
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.