missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFT88 Rabbit anti-Canine, Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Catalog No. 16872414 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
16872414 20 μL 20 Mikroliter
16862414 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 16872414 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 139671AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody was raised against the C-terminal region of human IFT88 and can detect the endogenous level of IFT88.

This gene encodes a member of the tetratrico peptide repeat family. Mutations of a similar gene in mouse can cause polycystic kidney disease. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.

Spezifikation

Antigen IFT88
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.27 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen IFT88
Gen-Zugriffsnummer Q13099, Q61371
Gen-Alias IFT88, TPR repeat protein 10, TTC10
Gensymbole IFT88
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen IFT88 Fusion Protein Ag4980
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 21821, 305918, 477345, 8100
Zielspezies Rat, Mouse, Canine, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.