Learn More
uvex Lunettes i-lite Planet
Alle ansehen Uvex ProdukteBeschreibung
Uvex i-range est notre nouvelle gamme flexible de lunettes de protection 3-en-1 avec le produit adapté à de nombreux risques ou environnements de travail. La variante Uvex i-range planet fixe également une référence en termes de durabilité : nous utilisons des matériaux recyclés et biosourcés pour nos lunettes de sécurité innovantes dans le cadre d’une production respectueuse de l’environnement et d’économie de ressources. Les propriétés de nos lunettes de sécurité (par exemple, résistance mécanique, protection UV, conception et confort) ne sont en aucun cas affectées. Uvex i-range planet est flexible et contribue efficacement à la protection de l’environnement – fidèle à notre devise : protéger la planète.
Caractéristiques générales
- Gamme de lunettes de protection versatile 3-en-1, qui permet un choix flexible pour de nombreuses applications
- Conception avec larges verres plats pour un champ de vision illimité
- Verre robuste en polycarbonate avec technologie éprouvée de revêtement Uvex Supravision – verre anti-buée et anti-rayures
- Produit de façon durable par l’utilisation de matériaux bio-sourcés
- Sans métal
- Couleur de la monture : anthracite, turquoise
- Verre en PC : transparent
Caractéristiques de protection
- Certifiées conformes aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
- Marquage : W 166 F CE – 2C-1.2 W1 FKN CE
- UV400 – Protège à 100 % contre les rayons UVA et UVB dangereux jusqu’à 400 nm
Caractéristiques de confort
- La protection latérale X-tended offre une protection latérale supplémentaire
- Les bras latéraux réglables multi-étages permettent un haut degré de personnalisation afin de garantir un bon ajustement sur n’importe quelle forme de tête ou de visage
- Bras latéraux ergonomiques pour un ajustement parfait sans créer de points de pression

Spezifikation
Spezifikation
Type de lentille | Résistant aux produits chimiques |
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
Certifications / conformité (Europe) | EN 166 EN 170 |
Teinte de la lentille | Transparents |
Type de produit | Ergonomic Safety Glasses |
Couleur de la monture | Anthracite, vert émeraude/ |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Plastique |
Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.