missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution de peroxyde d’hydrogène, réactif ACS, Honeywell™

Code produit. 15642040 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
4 L
Conditionnement:
100mL
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15642040 500 mL 500mL
15632040 100 mL 100mL
15658330 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15642040 Sous-traitant Honeywell Research Chemicals N° du sous-traitant 216763500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.

Réactif ACS, contient un inhibiteur, 30 % en poids dans H2O

  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 7722-84-1
Formule moléculaire H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
Numéro MDL MFCD00011333
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
SMILES OO

Spécification

Nom chimique ou matériau Hydrogen Peroxide Solution
Couleur Sans désignation
Note relative au nom Contains inhibitor
Numéro UN 2014
Beilstein 3587191
Concentration 30wt. % in H2O
Poids de la formule 34.01g/mol
Qualité Réactif ACS
Tension de vapeur 23.3mmHg (30°C)
Densité de vapeur 1 (vs air)
Quantité 500 mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrogen peroxide solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrogen peroxide solution
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.