missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flusssäure, Honeywell™

Catalog No. 16655853 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 l
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Verpackung unitSize
16655853 5 l Kunststoffflasche 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Catalog No. 16655853 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 40213H5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Halbleiterqualität (Honeywell 17736), 49,5 – 50,5 %

  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel– ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS-allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie, Chemische
    – Synthese und anorganische Chemie einschließlich essenzieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 7664-39-3, 7732-18-5
Siedepunkt 105°C (1,013 hPa)
CAS Min. % ≥40.00%
CAS Max. % <60.00%
Verpackung Kunststoffflasche
Hinweise zur Reinheitsqualität Semiconductor grade acid
Menge 5 l
Summenformel FH
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011346
Beilstein 1098214
InChI-Schlüssel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES F
IUPAC-Name Fluorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.