missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Salzsäure, Honeywell™

Catalog No. 16616173 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2,5 l
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 16616173

Marke: Honeywell Research Chemicals 40233H2.5L

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Halbleiterqualität (Honeywell 17863), ≥32 %

  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel– ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS-allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie, Chemische
    – Synthese und anorganische Chemie einschließlich essenzieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Siedepunkt 42°C (1,013 hPa)
CAS Min. % ≥50.00%, ≥30.00%
CAS Max. % <70.00%, <50.00%
Verpackung Kunststoffflasche
Hinweise zur Reinheitsqualität Semiconductor grade acid
Menge 2,5 l
Summenformel ClH
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Beilstein 1098214
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt