missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HYDRANAL™-KetoSolver, Reagenz zur volumetrischen Einkomponenten- KF-Titration in Aldehyden und Ketonen (Arbeitsmedium), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™ – Arbeitsmedium K |
| Dichte | 1.34 g/ml |
| CAS | 107-07-3, 67-66-3 |
| Menge | 1 l |
| Flammpunkt | >100 °C (>212 °F) |
| MDL-Nummer | MFCD00147202 |
| UN-Nummer | UN3382 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HYDRANAL-Working Medium K
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H300 + H310 + H330-Lebensgefahr bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: trichloromethane; chloroform, 2-chloroethanol; ethylene chlorohydrin
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?