missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HYDRANAL™ - Étalon d’eau KF-Oven 220 °C-230 °C, Étalon pour vérification des fours Karl Fischer (teneur en eau ∼5,55 %), Honeywell™ Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
6 x 10 g
Conditionnement:
10g
6 pièces
Description
Avantages des étalons d’eau HYDRANAL :
- Large gamme de produits pour les applications volumétriques et coulométriques Karl Fischer, ainsi que l’application indirecte au four
- Fabriqués conformément aux exigences de la norme ISO 9001
- Rapport d’analyse montrant la teneur exacte en eau et l’incertitude accrue
Vérifiés par rapport aux normes externes telles que NIST SRM 2890 ou NMIJ CRM 4222
- Longue durée de conservation (cinq ans maximum)
- Conditionnement pratique
- Fournis avec des instructions d’utilisation détaillées
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-Water Standard KF-Oven 220°C-230°C |
| CAS | 6100-05-6 |
| Quantité | 10 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Safety and Handling
Product Identifier
- HYDRANAL Water Standard KF-Oven 220°C-230°C
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction