missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HYDRANAL™ Wasserstandard KF-Ofen, 150-160 °C, Honeywell Fluka™

Catalog No. 15624350 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
15624350 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15624350 Lieferant Honeywell-Hydranal Lieferanten-Nr. 3469310G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Standard für die Karl-Fischer-Ofenprüfung (Wassergehalt ca. 5,0 %, genauer Wert im Analysebericht)

Vorteile von HYDRANAL Wasserstandard:

  • Breites Produktsortiment für volumetrische und coulometrische Karl-Fischer-Anwendungen sowie die indirekte Ofenanwendung
  • Hergestellt gemäß ISO 9001-Anforderungen
  • Analysebericht, der den genauen Wassergehalt und die erweiterte Unsicherheit zeigt

Verifiziert gegen externe Standards wie NIST SRM 2890 oder NMIJ CRM 4222

  • Lange Haltbarkeit (bis zu fünf Jahren)
  • Praktische Verpackung
  • Lieferung mit ausführlicher Gebrauchsanweisung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Wasserstandard KF-Oven, 150 bis 160 °C
CAS 64044-51-5
Menge 10 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.