missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HYDRANAL™ - Étalon d’eau 10.0, Étalon pour titration Karl Fischer (teneur en eau de 10 mg/g = 1,0 %), Honeywell™ Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
6 x (10 x 8 mL)
80 mL
Conditionnement:
6 pièces
80mL
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-Water Standard 10.0 |
CAS | 71-36-3, 95-47-6, 108-32-7 |
Densité | 1.00g/mL at 20°C |
Quantité | 80 mL |
Point d’éclair | 32°C (89.6°F) |
Numéro UN | UN1993C |
Safety and Handling




Identifiant produit
- HYDRANAL
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: propylene carbonate,o-xylene, butan-1-ol; n-butanol
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu