missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HYDRANAL™-Wasser-in-Methanol 5.0 , Honeywell Fluka™

Catalog No. 15604430 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
6 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
15604430 500 ml 500 Milliliter
15694420 1 l 1 Liter
15614430 6 x 1 L 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Catalog No. 15604430 Lieferant Honeywell-Hydranal Lieferanten-Nr. 34802500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.

Titriermittel für die volumetrische Rücktitration nach Karl Fischer, 5.00 mg/ml ±0.05 mg/ml Wasser in Methanol

Vorteile von HYDRANAL Hilfsmitteln

  • Breites Produktsortiment an Lösungsmitteln für spezielle Probenanwendungen
  • Breites Produktsortiment an Puffern für pH-bezogene Probenanwendungen
  • Trocknungsmittel für den Zellschutz und die Trocknung von Trägergasen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Wasser-in-Methanol 5.0
CAS 7732-18-5
Menge 500 ml
Flammpunkt 9 °C (48.2 °F)
UN-Nummer UN1230
Beilstein 3662861
Formelmasse 32.04 mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Water-in-methanol 5.0
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.