missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HYDRANAL™ – Titrant 2 E, Reagenz für die volumetrische Zwei-Komponenten-Karl-Fischer-Titration (auf Ethanolbasis), Honeywell Fluka™

Catalog No. 15624360 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
15624360 1 l 1 Liter
15634360 6 x 1 l 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15624360 Lieferant Honeywell-Hydranal Lieferanten-Nr. 347231L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Titrationsmittel 2 E
Dichte 0.83 g/ml
Menge 1 l
Flammpunkt 12 °C (53.6 °F)
UN-Nummer UN1170
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Titrant 2 E
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol; ethyl alcohol, iodine, 1H-Imidazole monohydriodide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.