missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HYDRANAL™ - Dihydrate de tartrate de sodium standard, Étalon pour titration Karl Fischer (teneur en eau de ∼ 15,66%), Honeywell™ Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
6 x 25 g
Conditionnement:
25g
6 pièces
Description
Avantages des étalons d’eau HYDRANAL :
- Large gamme de produits pour les applications volumétriques et coulométriques Karl Fischer, ainsi que l’application indirecte au four
- Fabriqués conformément aux exigences de la norme ISO 9001
- Rapport d’analyse montrant la teneur exacte en eau et l’incertitude accrue
Vérifiés par rapport aux normes externes telles que NIST SRM 2890 ou NMIJ CRM 4222
- Longue durée de conservation (cinq ans maximum)
- Conditionnement pratique
- Fournis avec des instructions d’utilisation détaillées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-Standard sodium tartrate dihydrate |
| CAS | 6106-24-7 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu