missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HYDRANAL™-Standard 5.0, Honeywell Fluka™

Catalog No. 15644470 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
6 x 100 ml
6 x 500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
15644470 500 ml 500 Milliliter
15634470 100 ml 100 Milliliter
15654470 6 x 100 ml 6 Stück
15664470 6 x 500 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15644470 Lieferant Honeywell-Hydranal Lieferanten-Nr. 34813500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Testlösung für die volumetrische Karl-Fischer-Titration

Vorteile von HYDRANAL Hilfsmitteln

  • Breites Produktsortiment an Lösungsmitteln für spezielle Probenanwendungen
  • Breites Produktsortiment an Puffern für pH-bezogene Probenanwendungen
  • Trocknungsmittel für den Zellschutz und die Trocknung von Trägergasen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Standard 5.0
CAS 71-36-3, 95-47-6
Menge 500 ml
Flammpunkt 27 °C (80.6 °F)
UN-Nummer UN1993C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: o-xylene, butan-1-ol; n-butanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.