missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HYDRANAL™-Lösungsmittel E, Honeywell Fluka™

Catalog No. 15694360 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
6 x 500 ml
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
500 Milliliter
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.

Catalog No. 15694360

Marke: Honeywell-Hydranal 347301L

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.

Medium für volumetrische Zweikomponenten-Karl-Fischer-Titration (auf Ethanolbasis)

Vorteile von Hydranal Zweikomponenten-Reagenzien:

  • Hohe Titrationsgeschwindigkeit
  • Optimal für kleine Wassermengen
  • Hohe Pufferkapazität
  • Genauer und stabiler Titer
  • Reagenzien vom Typ E: reduzierte Toxizität im Vergleich zu Methanol
  • Lange Haltbarkeit (drei Jahre für Titriermittel, fünf Jahre für Lösungsmittel)

Verbesserte Zusammensetzung

In Zweikomponenten-Reagenzien werden die Karl-Fisher-Reagenzien in zwei Lösungen getrennt: das Titriermittel und das Lösungsmittel. Das Hydranal-Titriermittel enthält Jod, das in einem Alkohol mit einer genau definierten Konzentration aufgelöst wurde. Das Hydranal-Lösungsmittel ist eine alkoholische Lösung aus Schwefeldioxid und Imidazol. Der Alkohol ist entweder Methanol für Standardreagenzien oder Ethanol für E-Typ-Reagenzien.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Lösungsmittel E
CAS 288-32-4, 111-42-2, 64-17-5, 7446-09-5
Dichte 0.90 g/ml
Menge 1 l
Flammpunkt 12 °C (53.6 °F)
MDL-Nummer MFCD01867183
UN-Nummer UN1170
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Solvent E
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol; ethyl alcohol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine,imidazole, sulphurdioxide
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt