missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HYDRANAL™ - Méthanol rapide, réactif pour titration KF volumétrique accélérée à un composant (milieu de travail), Honeywell Fluka™

Code produit. 15605160 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 l
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15605160 1 l 1L
15615160 2,5 l 2.50L
15635160 6 x 1 l 6 pièces
15625160 4 x 2,5 l 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15605160 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 378171L
Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Milieu pour titration volumétrique accélérée à un composant Karl Fischer.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Methanol Rapid
CAS 67-56-1, 288-32-4, 7446-09-5
Densité 0.80g/mL
Quantité 1 l
Point d’éclair 11°C (51.8°F)
Numéro UN UN1230
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL-Methanol Rapid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol, sulphur dioxide, imidazole
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.