Learn More
HYDRANAL™ - Medium K, Honeywell Fluka™
Medium for volumetric one-component Karl Fischer titration in aldehydes and ketones (methanol free).
Merk: Honeywell Fluka 34698-1L
Bekijk meerdere types van dit product via de
Beschrijving
Advantages of Hydranal one-component reagents:
- Unlimited water capacity
- Convenient and easy to use
- The greatest flexibility in working media selection
- reduced toxicity compared to methanol based systems
- Suitable for methanol-reacting compounds, e.g. ketones and aldehydes
- Long shelf life (three years)

Specificatie
HYDRANAL™-Medium K | |
56°C (132.8°F) | |
101023-55-6, 75-89-8, 107-98-2, 67-66-3 | |
<5.00, <20.00, <30.00, <60.00 | |
Polycoated bottle | |
One component volumetry |
1.25g/mL | |
1 L | |
≥1.00, ≥10.00, ≥20.00, ≥30.00 | |
58 °C | |
Liquid | |
UN1992 |
Veiligheid en behandeling
- HYDRANAL-Medium K
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H331-Giftig bij inademing.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H360FD-Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: trichloromethane; chloroform, 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methylether, 2,2,2-Trifluo
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.