missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HYDRANAL™-Feuchtigkeitsabsorber, Honeywell Fluka™

Catalog No. 15624410 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
15624410 1 kg 1 Kilogramm
15634410 500 g 500 Gramm
15654410 6 x 500 g 6 Stück
15644410 6 x 1 kg 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15624410 Lieferant Honeywell-Hydranal Lieferanten-Nr. 347881KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Trockenmittel für Luft und Gase für Karl-Fischer-Titration (mit Indikator)

Vorteile von HYDRANAL Hilfsmitteln

  • Breites Produktsortiment an Lösungsmitteln für spezielle Probenanwendungen
  • Breites Produktsortiment an Puffern für pH-bezogene Probenanwendungen
  • Trocknungsmittel für den Zellschutz und die Trocknung von Trägergasen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Feuchtigkeitsabsorber
CAS 7631-86-9
Menge 1 kg
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.