missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat CG-K, réactif pour titration coulométrique KF dans les cétones (solution catholyte), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Ampoules 10 x 5 ml
Conditionnement:
50mL
6 pièces
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-Coulomat CG-K |
| CAS | 7446-09-5, 288-32-4, 123-39-7 |
| Quantité | Ampoules 10 x 5 ml |
| Point d’éclair | 64°C (147.2°F) |
Safety and Handling
Identifiant produit
- HYDRANAL-Coulomat CG-K
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: N-methylformamide, tetrahydro-2-furylmethanol; tetrahydrofurfuryl alcohol, imidazole, sulphur dioxid
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu