missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HYDRANAL™ - Composite 5, réactif pour titration volumétrique Karl Fischer à un composant (sans méthanol), Honeywell™ Fluka™

Code produit. 15644440 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
500mL
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15644440 500 ml 500mL
15614440 1 l 1L
15624440 2,5 l 2.50L
15674440 6 x 500 ml 6 pièces
15664440 6 x 1 l 6 pièces
15634440 4 x 2,5 l 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15644440 Sous-traitant Honeywell-Hydranal N° du sous-traitant 34805500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Composite 5
CAS 288-32-4, 68007-08-9, 7553-56-2, 111-90-0, 693-98-1
Densité 1.15 g/ml
Quantité 500 ml
Point d’éclair 90°C (194°F)
compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL-Composite 5
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, iodine, imidazole, 2-Methylimidazole
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.