missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HYDRANAL™ - Chloroforme, solvant pour titration KF, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
Avantages du colorant HYDRANAL - Auxiliaires
- Large éventail de solubilisateurs pour une application d’échantillons spéciale
- Large gamme de tampons pour l’application d’échantillons liés au pH
- Agents de séchage pour la protection cellulaire et le séchage des gaz porteurs.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-Chloroform |
| CAS | 64-17-5, 67-66-3 |
| Quantité | 1 L |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Numéro UN | UN1888 |
Safety and Handling
Identifiant produit
- HYDRANAL
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?