missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human Wnt3A Protein

Code produit 16811416 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
5 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
5µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16811416 10 μg 10µg
16821416 5 μg 5µg
16801416 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16811416 Fournisseur Proteintech™ Code fournisseur HZ129610UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

HumanKine™ cytokines and growth factors are human cell expressed proteins in HEK293 cells

  • Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity

Spécification

Identification génétique (Entrez) 89780
Poids moléculaire 38 to 42 kDa
Quantité 10 μg
Espèces Human
Reconstitution Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein to ≤ 100 μg/mL in sterile 1 x PBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Contenu et stockage Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products.
Activité Typically ≤ 20 ng/mL EC50
Système d’expression Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité > 90%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.