missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human TGF Beta 3 Protein

Catalog No. 16861306 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
1000 μg
5 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1000 Mikrogramm
5 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
16861306 5 μg 5 Mikrogramm
16851306 100 μg 100 Mikrogramm
16841306 1000 μg 1000 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 16861306 Lieferant Proteintech™ Lieferanten-Nr. HZ10905UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

HumanKine™ cytokines and growth factors are human cell expressed proteins in HEK293 cells

  • Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity

Spezifikation

Gen-ID (Entrez) 7043
Molekulargewicht 25 kDa, homodimer, non-glycosylated
Menge 5 μg
Spezies Human
Rekonstitution Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 4 mM HCl containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Inhalt und Lagerung Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products.
Aktivität Typically ≤ 0.5 ng/mL EC50
Expressionssystem Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad > 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.