missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech™ Kit ELISA pour albumine humaine

Code produit. 16801496 Tous les produits Proteintech Produits
Click to view available options
Espèces cibles:
Humaine
Conditionnement:
96 tests
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16801496

Marque: Proteintech™ KE0007696T

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA sandwich en phase solide utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines d’albumine endogène

  • Reconnaît l’albumine humaine
  • L’albumine est la protéine la plus abondante dans le plasma sanguin
    • Produite par des hépatocytes bien différenciés
    • Joue un rôle dans le maintien de la pression osmotique
    • Une diminution des taux d’albumine sérique peut être le signe de maladies rénales ou hépatiques et de diabète

Procédé :

  • Anticorps spécifiques à l’albumine pré-enduits sur des micropuits
  • Protéine d’albumine dans les échantillons capturée par l’anticorps enduit après incubation
  • Après un lavage extensif, un autre anticorps conjugué à la peroxydase de raifort (HRP) spécifique à l’albumine est ajouté pour détecter l’albumine capturée
  • Pour le développement du signal, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB)
  • Solution contenant de l’acide sulfurique utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs
    • Proportionnel à la quantité de protéines liées, mesurable à 450 nm avec longueur d’onde de correction réglée à 630 nm

Spécification

Numéro d’adhésion NP_000468
Plage de dosage 50 à 3 200 ng/ml
Sensibilité du dosage 12 ng/ml
Certifications/Conformité ISO 13485
Méthode de détection ELISA sandwich, double anticorps
Format du kit d’immunoessai Kit ELISA enduit
Type d’échantillon plasma, Sérum
Substrat DAB
Espèces cibles Humaine
Identification génétique (Entrez) 213
Espèces hôtes Humaine
Qualité du kit d’immunoessai Solide
Coefficient de variation inter-dosage <10%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Conditions d’expédition Glace bleue
Conditions de stockage -20°C à +4°C
Durée totale du dosage 2,5 heures
ID UniProt P02768
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 96TEST Human PG ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis