missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heptan, für Pestizidrückstandsanalysen, Honeywell Riedel-de Haën™

Catalog No. 15654220
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

Catalog No. 15654220

Marke: Honeywell-Chromasolv 344951L

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

CHROMASOLV™, für die Analyse von Pestizidrückständen geeignet

  • Für die Gaschromatographie (GC)
  • Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalyse von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
  • Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeben
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 142-82-5
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
MDL-Nummer MFCD00009544
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Heptan, Dipropylmethan, Heptylhydrid, Heptane, Heptan-Politur, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-Name Heptan
SMILES CCCCCCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Heptan
Dichte 0.684 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.07
Flammpunkt −4 °C (24.8 °F)
Zündpunkt 433 °F
Strukturformel CH3(CH2)5CH3
Dampfdruck 83mmHg (37.7 °C), 40 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1206
Beilstein 1730763
Formelmasse 100.2 mol
Reinheit (%) ≥ 99 % (GC)
Güte CHROMASOLV
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Heptane
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt