Learn More
Heidolph™ Capteur AUTOaccurate
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour Hei-VAP Expert Control et Hei-VAP Ultimate Control
- Uniquement en combinaison avec les kits de verrerie G3 et G6
Order Info
dimType
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| Type | Distillation automatique du capteur |
| Quantité | 1 de chaque |
| Tension | 115/230 VCA |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu