missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Quadratische HDPE-Reagenzflaschen mit weitem Hals

Catalog No. 10222563 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kapazität (metrisch) unitSize
10222563 2500 mL 1 Stück
15475574 50 mL 1 Stück
15425574 100 mL 1 Stück
17250574 750 mL 1 Stück
15376418 250 mL 1 Stück
11817702 500 ml 1 Stück
15316438 1000 mL 1 Stück
11868301 1500 mL 1 Stück
15425584 4000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Catalog No. 10222563 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 03422500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Diese Weithals-Reagenzflasche eignet sich besonders für die Lagerung, Verpackung, Probennahme, Probenahme und den Transport von Granulaten und pastösen Medien.

  • Aus transparentem HDPE
  • Manipulationssicherer PP-Schraubverschluss, blau
  • UN-Zulassung für Schüttgüter
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 2500 mL
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 69 mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 122 mm
Breite (metrisch) 122 mm
Gewindegröße (metrisch) 80 mm
Verschlussfarbe Erhältlich in schwarz, blau und rot.
Zertifizierung/Konformität UN 3H1/x5
Closure Included Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 260 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.