Learn More
Gilson™ Pipettes PIPETMAN™
GREENER_CHOICE
PIPETMAN apporte un nouveau niveau de confort dans la gamme Gilson grâce à un mécanisme de piston repensé qui réduit la force nécessaire pour aspirer et distribuer les liquides. PIPETMAN maintient la durabilité, la précision et la fiabilité des pipettes PIPETMAN originales avec confort.
Marque:  Gilson™ F144056P
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12396122
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Le corps (poignée) en PVDF minimise l’effet de réchauffement de la main durant le pipetage et résiste aux produits chimiques agressifs
  • La lecture directe du volume en chiffres décimaux contribue à prévenir les erreurs de réglage du volume
  • Fourni avec un éjecteur de pointe classique en métal ou matière plastique
  • L’éjecteur à clip se fixe solidement sur le corps de la pipette, ce qui évite les glissements au fil du temps
  • La nouvelle conception du joint d’étanchéité, les ressorts d’éjection plus légers et la graisse de piston de haute qualité n’exigent qu’une faible pression sur la pipette de 2 newtons
  • Graisse du piston de grande qualité
Caractéristiques spécifiques du modèle
  • Les modèles P2G et P10G intègrent des éjecteurs de pointe double position à utiliser avec des pointes D10 (courtes) et DL10 (longues)
Order Info
Programme de reprise disponible. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
± 0.1, ± 0.1, ± 0.2 μl
Non
Jaune
Réutilisable
Ergonomique
P20
Pipetman
Non stérile
2 à 20 μl
Pointe D200, DF30ST
1
318 x 108 x 38 mm
36.5 cm
30.5 cm
12 cm
.19 kg
Qualité certifiée
Pointe D-200, DF30ST
Autoclavable
Paillasse
Cône D-200, DF30ST
PVDF, acier inox
1
Non
Pipette
Force de pipetage extrêmement faible, conception légère
Éjecteur de pointe en plastique
3 Years
14,37 in
12,01 in
4,72 in
.42 lb
Jaune
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis