missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilson™ Pipette MICROMAN™ E à déplacement positif ;
GREENER_CHOICE

Code produit. 15344775 Tous les produits Gilson Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
10 à 100 μl
20 à 50 μl
3 à 25μl
50 à 250μl
Modèle:
M100E
M10E
M250E
M25E
M50E
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Volume (métrique) Modèle unitSize
15344775 10 à 100 μl M100E 1 pièce
15314775 1 à 10 μl M10E 1 pièce
15354775 50 à 250μl M250E 1 pièce
15324775 3 à 25μl M25E 1 pièce
15334775 20 à 50 μl M50E 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit. 15344775 Sous-traitant Gilson™ N° du sous-traitant FD10004
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

Les pipettes à déplacement positif MICROMAN™ E, conçues de façon ergonomique, ainsi que les pointes à piston capillaire jetable (CP), offrent la plus haute précision lors du pipetage de liquides visqueux et non aqueux tels que les huiles, le sang, le glycérol, etc., tout en protégeant la pipette de la contamination.

Les pipettes à déplacement positif Microman™ E avec pistons capillaires offrent une plus grande précision lors ds pipetage de liquides problématiques tels que les huiles, les cosmétiques, le sang, le glycérol, les échantillons radioactifs, l’ARN, l’ADN et bien plus encore.

  • Conception ergonomique pour augmenter les performances de pipetage
  • Fonction QuickSnap brevetée pour le système de montage du piston capillaire
  • Bouton de fixation du volume pour réduire le risque de changement accidentel du volume pendant les cycles de pipetage
  • Confortable et facile à utiliser avec une nouvelle forme de poignée et un crochet supplémentaire
  • Volumètre entièrement visible
  • Grand bouton-poussoir pour faciliter l’aspiration et la distribution

  • Pour un pipetage complet et rapide de liquides visqueux, volatils, denses, chauds ou froids
  • Évite les fuites lors du pipetage de liquides volatils (pression de vapeur élevée)
  • Évitez la contamination croisée ou la contamination d’échantillons résiduels

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Pointes compatibles Pointes CP
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Matériau Polypropylène
Modèle M100E
Nombre de canaux 1
Type Pipette à déplacement positif
Volume (métrique) 10 à 100 μl
À utiliser avec (application) Pour le pipetage de liquides visqueux, volatils et problématiques
Quantité 1
Longueur (impériale) 12,6 in
Largeur (impériale) 4,33 in
Hauteur (impériale) 1,38 in
Fit for Purpose Qualité certifiée
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.