Learn More
Gilson™ Pipette MICROMAN™ E à déplacement positif ;
GREENER_CHOICE
Les pipettes à déplacement positif MICROMAN™ E, conçues de façon ergonomique, ainsi que les pointes à piston capillaire jetable (CP), offrent la plus haute précision lors du pipetage de liquides visqueux et non aqueux tels que les huiles, le sang, le glycérol, etc., tout en protégeant la pipette de la contamination.
Marque:  Gilson™ FD10003
209.51 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24075" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15334775
  • 392.00€ / 1 pièce
La promotion ultime sur les appareils de laboratoire
Utilisez le code promo 24075 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Les pipettes à déplacement positif Microman™ E avec pistons capillaires offrent une plus grande précision lors ds pipetage de liquides problématiques tels que les huiles, les cosmétiques, le sang, le glycérol, les échantillons radioactifs, l'ARN, l'ADN et bien plus encore.
  • Conception ergonomique pour augmenter les performances de pipetage
  • Fonction QuickSnap brevetée pour le système de montage du piston capillaire
  • Bouton de fixation du volume pour réduire le risque de changement accidentel du volume pendant les cycles de pipetage
  • Confortable et facile à utiliser avec une nouvelle forme de poignée et un crochet supplémentaire
  • Volumètre entièrement visible
  • Grand bouton-poussoir pour faciliter l'aspiration et la distribution
  • Pour un pipetage complet et rapide de liquides visqueux, volatils, denses, chauds ou froids
  • Évite les fuites lors du pipetage de liquides volatils (pression de vapeur élevée)
  • Évitez la contamination croisée ou la contamination d'échantillons résiduels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pointes CP
Bleu
M50E
Pipette à déplacement positif
Pour le pipetage de liquides visqueux, volatils et problématiques
4,25 in
1,42 in
Autoclavable
Polypropylène
1
20 à 50 μl
1
12,68 po
Qualité certifiée
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis