missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Pinzette Edelstahl spitz, abgewinkelte Form

Catalog No. 16389551 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
130 mm
160 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Länge (metrisch) unitSize
16389551 130 mm 1 Stück
16379551 105 mm 1 Stück
16399551 160 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. 16389551 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53860102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Forschende ermöglichen genaues Arbeiten im Labor. Die abgebogenen Laborpinzette eignen sich für den Einsatz in der Chemie, der pharmazeutischen Industrie, der Kosmetik sowie der Lebensmittel-/Getränkeumgebung.

  • Edelstahl (1.4301)
  • Mit den spitzen, gefurchten Enden kann zuverlässig mit empfindlichen Materialien, Gewebe oder Proben gearbeitet werden
  • Die Rillen am Griff sorgen für einen abnutzungsfreien Griff der Edelstahlpinzette
  • Geeignet für den Einsatz in der Chemie, der pharmazeutischen Industrie, der Kosmetik und der Lebensmittel- und Getränkebranche
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Spitzenform Scharf/gebogen
Anzahl pro Packung 1
Länge (angloamerikanisch) 5,12 in.
Material Edelstahl (1.4301)
Länge (metrisch) 130 mm
Produkttyp Pinzette
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Typ Pinzette
Modell Standard
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.