Learn More
uvex Faltbare Maske silv-Air Premium 5310 FFP3
Catalog No. 17582975 Alle ansehen Uvex Produkte
Change view
Click to view available options
:
Filtertyp:Gehäuse FFP3
Catalog No.
17582975 Filtertyp:Gehäuse FFP3
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 17582975 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 8765310
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Die silv-Air Premium-Produktlinie umfasst klassische, weiße Faltmasken, die sich an verschiedene Gesichtsformen anpassen.Das Kopfband und die integrierte Dichtlippe in allen Schutzklassen sorgen dafür, dass die Masken einfach richtig aufgesetzt werden können und auch über längere Zeiträume bequem getragen werden können.
Allgemeine Eigenschaften
  • Faltmaske mit Partikelfilterung und Ausatemventil
  • Einzeln verpackt
  • Farbe: weiß
  • Auch mit Kohlefilter erhältlich
Sicherheitsmerkmale
  • Zertifizierte FFP3 Gesichtsmaske gemäß EN 149:2001+A1:2009
  • D-Label (Dolomitstaubtest bestanden): maximale Atmungsaktivität auch bei sehr hohen Staubkonzentrationen
  • Nicht wiederverwendbar
Komfortmerkmale
  • Das Ausatemventil verringert den Atemwiderstand und die Ansammlung von Wärme und Feuchtigkeit in der Maske
  • Flexible und verstellbare Nasenklemme
  • Die weiche Dichtlippe gewährleistet eine sichere, bequeme und gut abschließende Position der Maske
  • Weiche Materialkanten für hohen Tragekomfort
  • Verstellbares Kopfband für einfache Handhabung und bequeme Passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 149 (D-Kennzeichnung)
Farbe Weiß
Design Type Flat-fold
Einwegprodukt Ja
Filtertyp FFP3
Material Polypropylen, Polyester
Produkttyp General Purpose Particulate Respirator
Größe Standard
Mit Ausatemventil Ja
Filtereffizienz FFP3
Sterilität Unsteril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.