missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ FiveEasy™ Plus FP20 pH/mV-Messgeräte

Catalog No. 15563360 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
FP20 Bio-Kit
FP20 Mikro-Kit
FP20 Standard-Kit
FP20 TRIS-Kit
Nur AB20-Messgerät
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Typ unitSize
15563360 FP20 Standard-Kit 1 Stück
15583370 FP20 Mikro-Kit 1 Einheit
15593370 FP20 TRIS-Kit 1 Einheit
15573360 FP20 Bio-Kit 1 Stück
15553360 Nur AB20-Messgerät 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15563360 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 30266628
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

  • Bestell- Nr. 01-912-347, nur FP20 Messgerät: Mit Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern
  • Bestell- Nr. 01-912-348, FP20 Standard-Kit: Mit Sensor LE438, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern
  • Bestell- Nr. 01-912-349, FP20 Bio-Kit: Mit Sensor LE410, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern
  • Bestell- Nr. 01-912-350, FP20 Micro-Kit: Mit Sensor LE422, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern
  • Bestell- Nr. 01-912-351, FP20 TRIS-Kit: Mit LE420 Sensor, Kurzanleitung für die Installation, Starterpack mit pH-Puffern

Dieses kompakte Tischmessgerät ermöglicht präzise pH/mV-Messungen auf Tastendruck.

  • Kompakte, platzsparende Bauweise mit ABS-Gehäuse
  • Entfernen Sie den Sensorhalter nach Gebrauch und bewahren Sie ihn an der Seite des Messgerätes auf
  • Großes, gut strukturiertes 4,3-Zoll-LCD-Segmentdisplay mit guter Erkennbarkeit
  • Gute Bedienbarkeit durch intuitive Tastenanordnung und einfache Menüsteuerung
  • RS232- oder USB-Anschlüsse für direkten Datenexport an einen Drucker oder PC zur Weiterverarbeitung
  • ATC- und MTC-Temperaturkompensation
  • Ausschließlich lineare Kalibrierung mit (max.) fünf Punkten mit vier vordefinierten Puffergruppen
  • BNC, Cinch, NTC 30-Kiloohm-Sensoreingänge
  • Mit automatischer und manueller Endpunkterfassung, akustischem und optischem Endpunktsignal
  • Ideal geeignet für zahlreiche Laboranwendungen
Technische Daten:
  • pH-Bereich: -2,00 bis 16,00
  • pH-Auflösung: 0,01/0,1
  • pH-Genauigkeit: ±:0,01
  • mV-Bereich: 2000 bis 2000mv
  • mV-Auflösung: 1 mV
  • mV-Genauigkeit: ±1mV
  • Temperaturbereich: -5 °C bis +105 °C (23 °F bis 221 °F)
  • Temperaturauflösung: 0,1 °C
  • Temperaturgenauigkeit: 0,3 °C
  • Speichergröße: 200 Messungen, aktuelle Kalibrierung
  • Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 12 VDC
  • Abmessungen: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in.)
  • Gewicht: 0,63 kg (1,4 lb.)
Anwendungen:
  • Nur FP20-Messgerät: Für Anwendungen geeignet, die einen bestimmten, nicht im Kit enthaltenen Sensor erfordern
  • FP20 Standard-Kit: Geeignet für eine große Bandbreite an allgemeinen wässrigen Proben
  • FP20 Bio-Kit: Geeignet für schnelle Ergebnisse bei wässrigen Proben wie etwa Säuren und Basen
  • FP20 Mikro-Kit: Geeignet für kleine Proben in Fläschchen und Reagenzgläsern
  • FP20 TRIS Kit: Geeignet für anspruchsvolle, schmutzige Proben wie Emulsionen, ölige Proben, Abwasser, TRIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung FiveEasy Plus FP20-Std
Enthält pH-Wert-Messgerät FP20, pH-Wert-Sensor LE438, 2 Pufferbeutel für pH-Wert 4,01, 7 und 10,01, Testzertifikat, Leitfaden zur pH-Wert-Messung, Elektrodenhalter,
Genauigkeit (Temperatur) 0,3 °C
Genauigkeit (mV) ±1
Genauigkeit (pH) ±0,01
Angaben zur Datenverwaltung RS232, USB
Zur Verwendung mit (Anwendung) Große Bandbreite an allgemeinen wässrigen Proben
Kalibrierung Linear/Segmentiert
Bereich (pH) -2,00 bis 16,00
Auflösung (pH) 0,01, 0,1
Bereich (mV) 2000 bis 2000
Auflösung (mV) 1 mV
Temperaturbereich (metrisch) -5 °C bis +105 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 23 bis 221 °F
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Displaytyp LCD
Hauptspeicher 200 Messungen, aktuelle Kalibrierung
Eingänge BNC, Klinke, NTC 30 Kiloohm-Sensoren
Abmessungen (L x B x H) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in.)
Gewicht (metrisch) 0.63 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 1.4 lb.
Modell FP20
Sondentyp LE438 pH sensor
Temperaturkompensation ATC und MTC
Typ FP20 Standard-Kit
Spannung 100 bis 240 V
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.