missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals Kit de centrifugation FastDNA™ SPIN pour analyse du sol

Code produit 11492400 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Nbre de réactions:
50 préparations
Conditionnement:
50 préparations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions unitSize
11492400 50 préparations 50 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11492400 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 116560200

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

Matrice de lyse E 50 tubes de 2,0 ml, tampon phosphate de sodium 60 ml, tampon MT 8 ml, solution PPS 25 ml, matrice de liaison 66 ml, modules SPIN 50 chacun, tubes de capture 50 chacun, SEWS-M concentré 12 ml, DES 20 ml, colorant de chargement de gel BBS 200 μl, 1 manuel d’utilisation chacun, 1 MSDS chacun, 1 certificat d’analyse chacun

Requires

Instrument FastPrep™, microcentrifugeuse capable de centrifuger librement des tubes de 2,0 ml, des tubes de microcentrifugation (2,0 ml et 1,5 ml), des tubes propres de 15 ml pour la liaison d’ADN, un rotateur ou le vortex à basse vitesse

Le kit FastDNA™ SPIN pour le sol est utilisé pour l’isolement rapide de l’ADN génomique prêt pour la PCR à partir de n’importe quel échantillon prélevé sur le terrain.

  • Le kit FastDNA™ SPIN pour le sol isole rapidement et efficacement l’ADN génomique bactérien, fongique, végétal et animal à partir du sol et d’autres échantillons prélevés sur le terrain.
  • Le sol est traité par un instrument FastPrep™ et des tubes de matrice de lyse E conçus pour lyser efficacement tous les micro-organismes.
  • L’ADN libéré est purifié par une méthode de filtrage par centrifugation à base de silice et convient à l’analyse PCR et à d’autres applications en aval.
  • La lyse complète de tous les organismes, y compris les sources historiquement difficiles telles que les spores et les endospores eubacteriaux, les bactéries à Gram positif, les levures, les algues, les nématodes et les champignons, est obtenue en quelques secondes à l’aide d’un instrument FastPrep et de tubes de la matrice de lyse E.
  • Le kit FastDNA Spin pour le sol fournit le plus haut rendement d’ADN de tout échantillon prélevé sur le terrain, y compris le sol, les sédiments, les boues, le compost, le fumier, la rhizosphère ou les eaux usées.
  • Le kit FastDNA Spin pour le sol contient les tubes de matrice de lyse et tous les réactifs nécessaires pour extraire l’ADN dans un processus qui élimine efficacement les acides humiques et autres inhibiteurs de PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Capacité 2 mL
Concentration Jusqu’à 500 mg par préparation
Format Kit d’outils
Isolation Technology Lait de verre
Type d’échantillon Sol, Matières fécales, Boues, Eaux usées, Environnement, Compost, Fumier, Rhizosphère
À utiliser avec (équipement) Instrument FastPrep™
À utiliser avec (application) Isolez l’ADN génomique bactérien, fongique, végétal et animal à partir du sol et d’autres échantillons prélevés sur le terrain, y compris les sédiments, la boue, le compost, le fumier, la rhizosphère, les eaux usées et plus encore
Matrice Matrice de lyse E
Nbre de réactions 50 préparations
Type de produit Isolement des acides nucléiques, mini-préparation
Espèces Isolez l’ADN génomique bactérien, fongique, végétal et animal
Cible ADN
Heure du test 30 min
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • FastDNA SPIN Kit for Soil
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P330-Rincer la bouche.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Dodecyl Sulfate, Polyvinylpyrrolidone (PVP 40), Guanidine Thiocyanate

Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.