missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Falcon™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Catalog No. 10599891 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kulturfläche:
2 cm2
Packungsgröße:
36 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kulturfläche unitSize
10599891 2 cm2 36 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 10599891 Lieferant Falcon™ Lieferanten-Nr. 353226
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Aus kristallklarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit. Falcon™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol sind mit Zellkultur-behandelter und mit unbehandelter Oberfläche erhältlich.

Erhältlich mit gewebekulturbehandelten und nicht behandelten Oberflächen. Aus kristallklarem, nichtrecyceltem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit.

  • Auswahl zwischen gewebekulturbehandelter und unbehandelter Oberfläche
  • Unbehandelte Wachstumsfläche ist hydrophober als gewebekulturbehandelte Oberfläche und gleicht eher einer Petrischale für die Bakteriologie.
  • Gammasterilisiert
  • Deckel ermöglicht Stapeln auf dem Arbeitstisch oder im Inkubator.
  • Alle Platten (außer 08-772-2A und 08-772-16) sind mit einem patentierten „Labyrinth“-Deckel ausgestattet, durch den die Verdunstung von Medien aus den Wells und die Kontaminationsgefahr vermindert werden.
  • Tiefe Umrandung und gezahnte Kanten bieten eine bessere Griffigkeit beim Umgang mit der Platte.
  • Aufgrund der hervorragenden optischen Durchsichtigkeit ist eine Sichtbarkeit aller Zellen-Monolayer gegeben.
  • Schnelle Kennzeichnung auf matten Beschriftungsflächen an den Enden
  • Alle Platten und Deckel sind sowohl für die manuelle als auch für die automatische Handhabung geeignet.

Bestellinformation

Medizinische Aufreißverpackung. Einzeln auf wiederverwertbaren PET-Tabletts in Behältern mit jeweils 50 Stück verpackt, oder in Großpackungen mit Deckeln entweder in Beuteln mit jeweils sechs Stück, 36 pro Behälter, oder in Beuteln mit jeweils fünf Stück (96 Well Platten), 50 pro Behälter.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Array 4 x 6
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Ja
Verschlussmaterial Polystyrol
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 3,5 ml
Farbe Klar
Kulturfläche 2 cm2
Material Polystyrol
Form Rechteckig
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Typ Zellkultur-Platte
Arbeitsvolumen (metrisch) 1,5 bis 2,2 ml
Wellanzahl 24
Enthält Deckel
Anzahl pro Karton 36/Karton
Anzahl pro Packung 6/Packung
Verpackung Innenpackungen mit je 6 Stück
Menge 36/Karton
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.